Få mere at vide
Natriumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vandfri,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Vandfri |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 142.04g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Tæthed | 2.68g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium sulfate