Få mere at vide
Natriumsulfat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP , vandfri, 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651340 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Pakningsstørrelse:
100kg
1kg
2.5kg
25kg
50kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15651340
Brand: Honeywell-Fluka 134642.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , vandfri, 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP
Fysisk form Vandfri
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Na2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.
Tæthed 2.68g/mL at 25°C