Få mere at vide
Natriumsulfat, Honeywell
Artikelnummer. 15676870 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15676870 5 kg 5kg
15666870 1 kg 1kg
15686870 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15676870 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 719625KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa, vandfri,≥ 99,0 % (T)
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Tæthed 2.68g/mL at 25°C