Få mere at vide
Sodium Sulfate Decahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15854890
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15854890 1 kg
15827510 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15854890 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1066481000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-73-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate Decahydrate
Smeltepunkt 32.4°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00149189
Synonym Sodium sulfate decahydrate, Sodium sulfate decahydrate
Molekylvægt (g/mol) 322.2
Grad Research
Tæthed 1.464 g/cm3