Få mere at vide
Sodium sulfate decahydrate, extra pure
Artikelnummer. 10760775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10760775 250 g Plastflaske 250g
10128043 1 kg Plastflaske 1kg
10403415 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13498328 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10760775 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 125012500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-73-3
Molekylær formel Na2O410H2O
Molekylvægt (g/mol) 322.2
MDL nummer MFCD00149189
InChI nøgle RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC navn dinatrium;sulfat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate decahydrate
Smeltepunkt 884.0°C
Farve Hvid
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 250 g
Lineær formel Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 322.2
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske