Få mere at vide
Natriumsulfat decahydrat, ekstra ren
Artikelnummer. 10403415 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403415 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10760775 250 g Plastflaske 250g
10128043 1 kg Plastflaske 1kg
13498328 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10403415 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    721.65 DKK / 2.5kg
    Spare 48.35 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-73-3
Molekylær formel Na2O4S·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 322.2
MDL nummer MFCD00149189
InChI nøgle RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC navn dinatrium;sulfat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate decahydrate
Smeltepunkt 884,0 °C
Farve Hvid
pH 5,2 til 9,2 (5% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 322.2
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren