Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate decahydrate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,2 til 9,2 (5% soln.) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | Na2SO4·10H2O |
| Fieser | 01,1103 |
| Merck Index | 14,868 |
| Vis mere |