Få mere at vide
Sodium Sulfate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Sodium Sulfate Decahydrate, Certified AR for Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 884°C |
| Farve | White |
| pH | 5.2 to 9.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 322.2g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |