Få mere at vide
Sodium sulfate decahydrate, 99%
Beskrivelse
Natriumsulfatdecahydrat bruges som et laboratoriereagens til at udfælde protein. Det bruges i vid udstrækning som fyldstof i pulveriserede vaskemidler til hjemmet. Det letter udjævning, reducerer negative ladninger på fibre, og tillader derved farvestoffet at trænge jævnt ind. Det undgår korrosion af rustfri stålbeholdere, der bruges til farvning. Det bruges også som afføringsmiddel og erstatter effektivt stoffet paracetamol i kroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumsulfatdecahydrat bruges som et laboratoriereagens til at udfælde protein. Det bruges i vid udstrækning som fyldstof i pulveriserede vaskemidler til hjemmet. Det letter udjævning, reducerer negative ladninger på fibre, og tillader derved farvestoffet at trænge jævnt ind. Det undgår korrosion af rustfri stålbeholdere, der bruges til farvning. Det bruges også som afføringsmiddel og erstatter effektivt stoffet paracetamol i kroppen.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerin. Uopløseligt i ethanol og methanol.
Noter
Stabil. Uforeneligt med stærke syrer, aluminium og magnesium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate decahydrate |
| Smeltepunkt | ∼32°C |
| pH | 5.2 to 8.0 |
| Mængde | 25,000 g |
| Merck Index | 14,8680 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol. |
| Formel vægt | 322.19 (142.04 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.46 |