Få mere at vide
Natriumsulfat decahydrat, 99%
Beskrivelse
Natriumsulfatdecahydrat bruges som et laboratoriereagens til at udfælde protein. Det bruges i vid udstrækning som fyldstof i pulveriserede vaskemidler til hjemmet. Det letter udjævning, reducerer negative ladninger på fibre, og tillader derved farvestoffet at trænge jævnt ind. Det undgår korrosion af rustfri stålbeholdere, der bruges til farvning. Det bruges også som afføringsmiddel og erstatter effektivt stoffet paracetamol i kroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumsulfatdecahydrat bruges som laboratoriereagens til at udfælde protein. Det bruges hovedsageligt som fyldstof i pulveriserede vaskemidler til hjemmet. Det letter udjævningen, reducerer negative ladninger på fibrene og tillader dermed farven at trænge jævnt ind. Det undgår korrosion af rustfri stålbeholdere, der bruges til farvning. Det bruges også som afføringsmiddel og erstatter effektivt medicinen paracetamol i kroppen.
Opløselighed
Opløselig i vand og glycerin. Uopløselig i ethanol og methanol.
Bemærk
Stabil. Uforenelig med stærke syrer, aluminium og magnesium.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate decahydrate |
| Smeltepunkt | ∼32 °C |
| pH | 5.2 til 8.0 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.46 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og glycerin. Uopløseligt i ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 322,19 (142,04 Vandfri) |
| Mehr anzeigen |