Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumsulfatdecahydrat, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 12645127 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12645127 500 g Plastflaske 500g
12672936 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12645127 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447935000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-73-3
Molekylær formel Na2O410H2O
Molekylvægt (g/mol) 322.2
InChI nøgle RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC navn dinatrium;sulfat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate decahydrate
Smeltepunkt 884.0°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Na2SO4·10H2O
Opløselighedsinformation Clear colorless
Formel vægt 322.2
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske