Få mere at vide
Natriumsulfat decahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 15264864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264864 5 kg Plast tromle 5kg
15244864 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1246.29 DKK / 5kg
    Spare 83.71 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7727-73-3 ∣ Na2O4S·10H2O ∣ 322,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-73-3
Molekylær formel Na2O4S·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 322.2
InChI nøgle RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC navn dinatrium;sulfat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate decahydrate
Smeltepunkt 884,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5 kg
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2SO4·10H2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 322.2
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser