Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate decahydrate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2SO4·10H2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 322.2 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |