Få mere at vide
Vandfrit natriumsulfat, til restanalyse, Distol™ , Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 884 °C |
| CAS | 7757-82-6 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | Na2O4S |
| MDL nummer | MFCD00003504 |
| Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
| Vis mere |