Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11338564
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338564 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11338564 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO0665005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi og i tørring af organiske opløsningsmidler.
  • Synonymer: Svovlsyre natriumsalt
  • Molekylformel :Na2SO4
  • Molmasse: 142,04 g/mol
  • CAS: 7757-82-6
  • EIN ECS nr.: 231-820-9
Tekniske data
Kogepunkt >890°C (decomposition)
Smeltepunkt 888°C
CAS 7757-82-6
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Molekylær formel Na2O4S
MDL nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatriumsulfat
Molekylvægt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vægt 142.04g/mol
Procent renhed 98.5 to 101% (on dried sample)
Grad Pharmpur
Identifikation Passes Test
Tab ved tørring 0.5% max (130°C)
Udseende Clear, Colorless