Få mere at vide
Natriumsulfat, vandfri p., Chem Lab
Artikelnummer. 13288243
Skift visning
Natriumsulfat, vandfri p., 2,5 kg
Artikelnummer.
13288243 Natriumsulfat, vandfri p., 2,5 kg
1 options
Artikelnummer. 13288243 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1412.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    311.20 DKK / 2.5kg
    Spare 134.80 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Smeltepunkt 888 °C
CAS 7757-82-6
Farve Farveløs
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde > 99%
Molekylær formel Na2O4S
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatriumsulfat
Molekylvægt (g/mol) 142.04
Grad Ren
Tab ved tørring < 0.2%
Emballage Polyethylen
Tæthed 2,7 g/cm3