Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, min.99%, 12-60 mesh, granulær, ultraresi-analyseret, ACS-reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528124 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Emballage:
Foret fibertromle
Glasflaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15528124 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15538124 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
15548124 45.5 kg Foret fibertromle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15528124 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 337501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate
Navn note Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Renhedsgrad noter Meets ACS reagent chemical requirements
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04
Grad ACS-reagens
Tab ved tænding max. 0.5%
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.68kg