Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10635892 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10635892 3 kg 3kg
10204690 500 g 500g
10204070 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635892 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6640/63
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Na2O4S, CAS-nummer-7757-82-6, dinatriumsulfat, dinatriumsulfat, saltkage, natriumsulfat, natriumsulfat 2:1, natriumsulfat vandfrit, natriumsulfat, vandfrit, natriumsulfat, svovlsyre dinatriumsalt:5, 2,4BI9 Hvidt natriumsalt, thenardit, 2 kg 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 884°C
Farve Hvid
pH 5 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 3 kg
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04g/mol
Emballage Plast pulver krukke