Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Na2O4S, CAS-nummer-7757-82-6, dinatriumsulfat, dinatriumsulfat, saltkage, natriumsulfat, natriumsulfat 2:1, natriumsulfat vandfrit, natriumsulfat, vandfrit, natriumsulfat, svovlsyre dinatriumsalt:5, 2,4BI9 Hvidt natriumsalt, thenardit, 2 kg 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 884 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| IUPAC navn | dinatrium;sulfat |
| Formel vægt | 142,04 g/mol |