Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10746292 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Artikelnummer. Mængde Emballage
10746292 1 kg Plast pulver krukke
1 options
Artikelnummer. 10746292 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6650/60
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
1 kg, plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 884 °C
CAS 7757-82-6
Farve Hvid
pH 5 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel Na2O4S
MDL nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Molekylvægt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vægt 142,04 g/mol
Emballage Plast pulver krukke