Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10520872 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10520872 500 g 500g
10180182 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520872 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6650/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 884 °C
Farve Hvid
pH 5 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
IUPAC navn dinatriumsulfat
Formel vægt 142,04 g/mol