Få mere at vide
Natriumsulfat, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Vandfrit natriumsulfat bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne spor af vand. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, udjævningsmiddel i tekstilforarbejdning og fyldstof i rengøringsmidler. Det bruges også i Kraft proces til papirmassefremstilling, afrimning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vandfrit natriumsulfat bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne spor af vand. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, udjævningsmiddel i tekstilforarbejdning og fyldstof i rengøringsmidler. Det bruges også i Kraft proces til papirmassefremstilling, afrimning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Opløselighed
Opløseligt i vand, glycerol og hydrogeniodid. Uopløseligt i ethanol og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Vandfrit natriumsulfat er hygroskopisk i naturen og absorberer fugt og omdannes til den hydrerede form. Den hydrerede form ved opvarmning omdannes tilbage til vandfri form.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884 °C |
| Navn note | Vandfri |
| CAS | 7757-82-6 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.68 |
| Molekylær formel | Na2O4S |
| Show More |