Få mere at vide
Natriumsulfat, vandfri, 99%
Beskrivelse
Natriumsulfat anhydr bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne vandrester. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, nivelleringsmiddel i tekstilforarbejdning og som fyldstof i vaskemidler. Det anvendes også i Kraft processer til papirmasse, optøning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumsulfat anhydr bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne vandrester. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, nivelleringsmiddel i tekstilforarbejdning og som fyldstof i vaskemidler. Det anvendes også i Kraft processer til papirmasse, optøning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Opløselighed
Opløselig i vand, glycerol og hydrogeniodid. Uopløselig i ethanol og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærk
Vandfri natriumsulfat er hygroskopisk af natur og absorberer fugt ved at omdannes til den hydrerede form. Den hydrerede form omdannes ved opvarmning tilbage til vandfri form.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.68 |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| Vis mere |