Få mere at vide
Natriumsulfat, vandvand, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11314999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314999 25 g 25g
11304999 5 g 5g
11394989 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087611.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7757-82-6 ∣ Na2O4S ∣ 142,04 g/mol
Natriumsulfat anhydr bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne vandrester. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, nivelleringsmiddel i tekstilforarbejdning og som fyldstof i vaskemidler. Det anvendes også i Kraft processer til papirmasse, optøning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.484
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.680 g/mL
Lineær formel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, glycerol og hydrogeniodid. Uopløselig i ethanol og mange organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 142.04
Procent renhed 99.99%
Grad Ubedømt
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.