Få mere at vide
Natriumsulfat, vandfri, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304999 5 g 5g
11314999 25 g 25g
11394989 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087611.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Vandfrit natriumsulfat bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne spor af vand. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, udjævningsmiddel i tekstilforarbejdning og fyldstof i rengøringsmidler. Det bruges også i Kraft proces til papirmassefremstilling, afrimning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formel vægt 142.04
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.484
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.680 g/mL