Få mere at vide
Melford Natriumsulfat, vandfrit
Artikelnummer. 30018810
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018810 5 kg
30018808 1 kg
30018809 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018810 Leverandør Melford Leverandørnr. S251505000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Fin hvid granulær form.
Fin hvid granulær form. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Mængde 5 kg
Molekylær formel Na2SO4
Grad ACS