Få mere at vide
Melford Natriumsulfat, vandfrit
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Beskrivelse
Fin hvid granulær form.
Fin hvid granulær form. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfate, Anhydrous |
| CAS | 7757-82-6 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | Na2SO4 |
| Grad | ACS |