Få mere at vide
Natriumsulfat, ACS-reagens, vandfrit granulært, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Artikelnummer. 15662450
Brand: Honeywell-Fluka 2393135KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, vandfri, granulær,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate
Fysisk form Granulat
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Tæthed 2.68g/mL at 25°C