Få mere at vide
Natriumsulfat, ACS-reagens, anhydr granulær, Solstice
Artikelnummer. 15652450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15652450 500 g 500g
15622450 1 kg 1kg
15632450 2.5 kg 2.5kg
15662450 5 kg 5kg
15642450 4 x 2.5 kg Pakke med 4
15612450 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15652450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 239313500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    231.62 DKK / 500g
    Spare 30.38 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
ACS-reagens, vandfri, granulær,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Sulfate
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Tæthed 2,68 g/ml ved 25 °C
Lineær formel Na2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142,04 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens