Få mere at vide
Natriumsulfat, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397277
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397277 2 kg 2kg
11387277 500 g 500g
11377277 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011560.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug ved tørring af organiske væsker, i Kjeldahl Nitrogenbestemmelse, ved fremstilling af glas
Ved tørring af organiske væsker, i Kjeldahl nitrogenbestemmelse, ved fremstilling af glas. Vandfrit natriumsulfat bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne spor af vand. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, udjævningsmiddel i tekstilforarbejdning og fyldstof i rengøringsmidler. Det bruges også i Kraft proces til papirmassefremstilling, afrimning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884°C
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcoholSoluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formel vægt 142.04
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.484
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.68 g/cm3 at 20°C