Få mere at vide
Natriumsulfat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Ved tørring af organiske væsker, ved Kjeldahl nitrogenbestemmelse og ved fremstilling af glas. Natriumsulfat anhydr bruges primært til tørring af ikke-vandige opløsningsmidler ved at fjerne vandrester. Det bruges som fineringsmiddel til smeltet glas, nivelleringsmiddel i tekstilbearbejdning og fyldstof i vaskemidler. Det anvendes også i Kraft processer til papirmasse, optøning af vinduer, fremstilling af stivelse, glas og sæbe.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.680 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Uopløselig i alkohol Opløselig i vand, glycerol og hydrogeniodid; Uopløselig i ethanol og mange organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |