Tekniske data
| Kogepunkt | >1700,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| Fieser | 01,1103 |
| Merck Index | 15,8809 |
| Vis mere |