Få mere at vide
Natriumsulfat, 99+%, for HPLC, vandfri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13246309 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13246309 50 g Plastflaske 50g
13276309 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13246309 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 194100500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.04 DKK
    399.65 DKK / 50g
    Spare 44.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatriumsulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884.0°C
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15,8809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formel vægt 142.04
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Emballage Plastflaske