Få mere at vide
Natriumsulfat, 99%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
25kg
5kg
Artikelnummer. 10493372
Brand: Thermo Scientific Acros 196640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.68