Få mere at vide
Natriumsulfat, 99%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 10388090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388090 25 g Glasflaske 25g
10032580 1 kg Plastflaske 1kg
10032590 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10493372 5 kg Plastflaske 5kg
10168282 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10388090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 DKK
    180.60 DKK / 25g
    Spare 12.40 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98,5% min
Tæthed 2.68
Lineær formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 185 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i glycerol og hydrogeniodid, uopløselige i alkohol
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren