Få mere at vide
Natriumsulfat, 99%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
25kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >1700.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% min |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| Fieser | 01,1103 |
| Merck Index | 15, 8809 |
| Vis mere |