Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumsulfat, 99%, til biokemi, vandfri
Artikelnummer. p-4813665 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 12625127
Brand: Thermo Scientific Chemicals 447925000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884.0°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Na2SO4
Merck Index 15,8809
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 142.04
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske