Få mere at vide
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, powder, anhydrous
Artikelnummer. p-222005 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10441261
Brand: Thermo Scientific Acros 218755000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884.0°C
Navn note 99%, p.a.
Farve Hvid
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Formel vægt 142.04
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tænding 0.5% max. (800°C)
Emballage Plastflaske
Oplysninger om nedbrydning Decomposition Information: >890°C
Tæthed 2.68