Specifications
| Kogepunkt | >1700,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Navn note | 99%, p.a. |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8 (5% soln ved 20 °C) |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Tab ved tænding | 0,5% maks. (800 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Show More |