Få mere at vide
Natriumsulfat, 99+%, til analyse, krystallinsk, vandfri
Artikelnummer. 10206660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206660 1 kg Plastflaske 1kg
10022850 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10404405 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10206660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    313.44 DKK / 1kg
    Spare 21.56 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC navn dinatrium;sulfat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt >1700,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfate
Smeltepunkt 884,0 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
pH 5 til 8 (5% soln ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 1 kg
Tab ved tænding 0,5% maks.
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Tæthed 2.68g/mL
Lineær formel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 185 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i glycerol og hydrogeniodid, uopløselige i alkohol
Formel vægt 142.04
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser