Få mere at vide
Natriumsulfat, 99+%, ACS-reagens, granulært, vandfri
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | >1700,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Farveløs til Orange |
| pH | 5,2 til 7,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2SO4 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?