Tekniske data
| Kogepunkt | >1700,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 884,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,2 til 9,2 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Granulært krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Tab ved tænding | 0,5% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |