Få mere at vide
Natriumsulfanilathydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
250 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10396731 250 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10396731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346882500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-70-0 | C6H6NNaO3S | 195.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sulfanilate hydrate
Navn note 97%
CAS 123333-70-0
Smeltepunkt 288°C
Farve Brun eller lyserød til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (on dry substance)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6NNaO3S
MDL nummer MFCD00151043
Mængde 250 g
Synonym sodium sulfanilate hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate, sulfanilic acid sodium salt hydrate, 4-aminobenzenesulfonic acid, sodium salt hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate 1:1:x, acmc-209aoo, c6h6nso3.na.h2o, sodium4-aminobenzenesulfonatehydrate, p-anilinesulfonic acid sodium
Opløselighedsinformation Solubility in water: >20g/L
InChI nøgle KSVSZLXDULFGDQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn natrium;4-aminobenzensulfonat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 195.17
PubChem CID 23672401
Formel vægt 195.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver