Få mere at vide
Sodium Sulfanilate Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Sulfanilate Dihydrate |
| CAS | 6106-22-5 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | 4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O |
| MDL nummer | MFCD00151042 |
| Synonym | Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt, Sodium sulfanilate dihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.2 |