Få mere at vide
Natriumsuccinat hexahydrat
Beskrivelse
Natriumsuccinathexahydrat bruges som en ingrediens i topiske præparater til behandling af grå stær.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium succinate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 120 °C-6H2O |
| Lineær formel | NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3921044 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8679 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand ved en koncentration på 270 g/L ved 20 °C (68 °F). |
| Formel vægt | 270,14 (162,05 Vandfri) |
| Fysisk form | Krystallinsk eller granulær pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium succinate hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Succinate, disodium,hexahydrate