Få mere at vide
Natriumsuccinat hexahydrat, 99%
Beskrivelse
Natriumsuccinathexahydrat bruges som et supplement til tricarboxylsyrecyklus (Krebs-cyklus) i cellekulturapplikationer. Det bruges også som smagsstof til mad og drikkevarer. Det tjener som mellemprodukt til farvestoffer, parfume, lakker, fotografiske kemikalier, alkydharpikser, blødgører, kemikalier til metalbehandling, vandkølesystemer til køretøjer og belægninger. Yderligere bruges det til at studere røntgenkrystallografi, proteinstrukturanalyse, proteomik og optimeringsreagenser. Det bruges til at bestemme den kalorimetriske og diffraktometriske bevis for den sekventielle krystallisation af bufferkomponenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium succinate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 120 °C (i -6H2O) |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 3921044 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8679 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 270,14 (162,05 Vandfri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium succinate hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate