Få mere at vide
Sodium Succinate Disodium Salt Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244590 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244590 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10244590 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6480/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 120°C
CAS 6106-21-4
Farve White
pH 6 to 8.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H16Na2O10
MDL nummer 149117
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
InChI nøgle ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;butanedioate;hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formel vægt 270.13g/mol
Emballage Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.