Få mere at vide
Natrium-sticks, dækket af en film af beskyttende kulbrinteolie, 99%
Artikelnummer. 11426800
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426800 500 g 500g
11416800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13285.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.31 DKK
    846.65 DKK / 500g
    Spare 93.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-23-5 | Na | 22,99 g/mol
Natriumsticks, i mineralsk olie bruges til anmeldelser af Na metal - ammoniak (birke) reduktioner, til fremstilling af sodamid i flydende ammoniak og til brug i en acyloinsyntese fremmet ved sonikering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumsticks, i mineralsk olie bruges til anmeldelser
af Na metal - ammoniak (birke) reduktioner, til fremstilling af sodamid i flydende ammoniak og til brug i en acyloinsyntese fremmet ved sonikering.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndter og opbevar under inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Molekylær formel Na
Molekylvægt (g/mol) 22.99
MDL nummer MFCD00085307
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC navn natrium
SMIL [Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium sticks
Navn note i mineralolie
Smeltepunkt 98 °C
Kogepunkt 881 °C
Mængde 500 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
FN nummer UN1428
Merck Index 14,8570
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sticks, coated in film of protective hydrocarbon oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum, Sodium