missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Stearyl Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30427036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427036 1 g
30420645 5 g
30413479 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6709501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4070-80-8
Molekylær formel C22 H39 O4 . Na
Molekylvægt (g/mol) 390.53
Synonym Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate
IUPAC navn sodium;(E)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoate
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium stearyl fumarate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
Formel vægt 390.2746
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.