Få mere at vide
Sodium Stearyl Fumarate, Mikromol™
Beskrivelse
Sodium Stearyl Fumarate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium stearyl fumarate |
| CAS | 4070-80-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium stearyl fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H39 O4 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+; |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(E)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoate |
| Vis mere |