Få mere at vide
Sodium Stearyl Fumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 17923076
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923076 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1488.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Stearyl Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium stearyl fumarate
CAS 4070-80-8
Analyt- eller komponentnavne Sodium stearyl fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H39 O4 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium stearyl fumarate, Sodium octadecyl (E)-butenedioate
InChI formel InChI=1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(E)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 390.53
Mængde 250 mg
Formel vægt 390.2746 g/mol